3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7626-100G PC7626-25G PC7626-5G
APOSPC7626-100GEA 64.4 EUR
APOSPC7626-100G APOSPC7626-25G APOSPC7626-5G
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O
Kookpunt: 79…80 °C/3mmHg
Dichtheid: 1,295 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004645
CAS nummer: 349-75-7
EINECS: 206-489-9