4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
PC7627-25G PC7627-5G PC7627-1G
APOSPC7627-25GEA 95.1 EUR
APOSPC7627-25G APOSPC7627-5G APOSPC7627-1G
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol 96%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₇F₃O
Kookpunt: 78…80 °C/4mmHg
Smeltpunt: 18…20 °C
Dichtheid: 1,286 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004661
CAS nummer: 349-95-1
EINECS: 206-494-6