2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7628-100G PC7628-25G PC7628-5G
APOSPC7628-100GEA 261 EUR
APOSPC7628-100G APOSPC7628-25G APOSPC7628-5G
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
Kookpunt: 108…110 °C/64mmHg
Dichtheid: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010297
CAS nummer: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8,III