3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7629-100G PC7629-25G PC7629-5G
APOSPC7629-100GEA 162 EUR
APOSPC7629-100G APOSPC7629-25G APOSPC7629-5G
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175.15 g/mol
Kookpunt: 93…97 °C/28mmHg
Dichtheid: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008117
CAS nummer: 2740-83-2
UN: 2735
ADR: 8 III