4-(Trifluoromethyl)benzylamine 94%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7630-25G PC7630-100G
APOSPC7630-25GEA 32.2 EUR
APOSPC7630-25G APOSPC7630-100G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 94%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₈F₃N
MW: 175.15 g/mol
Kookpunt: 80…82 °C/15mmHg
Dichtheid: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010220
CAS nummer: 3300-51-4
EINECS: 221-971-9
UN: 2735
ADR: 8 III