α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7631-100G PC7631-25G PC7631-5G
APOSPC7631-100GEA 99.3 EUR
APOSPC7631-100G APOSPC7631-25G APOSPC7631-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Kookpunt: 70…72 °C/7mmHg
Smeltpunt: 27…30 °C
Dichtheid: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013558
CAS nummer: 395-44-8
EINECS: 206-901-7
UN: 3261
ADR: 8 II