α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
PC7632-100G PC7632-250G PC7632-25G
APOSPC7632-100GEA 96.4 EUR
APOSPC7632-100G APOSPC7632-250G APOSPC7632-25G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene 97%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Kookpunt: 69 °C/4mmHg
Dichtheid: 1.565 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000395
CAS nummer: 402-23-3
EINECS: 206-938-9
UN: 3265
ADR: 8 II