α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
PC7633-100G PC7633-25G PC7633-5G
APOSPC7633-100GEA 110 EUR
APOSPC7633-100G APOSPC7633-25G APOSPC7633-5G
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formule: C₈H₆BrF₃
MW: 239.03 g/mol
Kookpunt: 65…66 °C/5mmHg
Smeltpunt: 30…31 °C
Dichtheid: 1.546 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000403
CAS nummer: 402-49-3
EINECS: 206-947-8
UN: 3261
ADR: 8 II