α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7633E-100G PC7633E-25G PC7633E-5G
APOSPC7633E-100GEA 117 EUR
APOSPC7633E-100G APOSPC7633E-25G APOSPC7633E-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene 97%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-xylene
Formule: C₈H₆ClF₃
Kookpunt: 67…68 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,337 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009920
CAS nummer: 21742-00-7
EINECS: 244-560-6
UN: 3265
ADR: 8,III