α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
PC7633G-25G PC7633G-5G
APOSPC7633G-25GEA 38 EUR
APOSPC7633G-25G APOSPC7633G-5G
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene 98%
α'-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
Formule: C₈H₆ClF₃
MW: 194.58 g/mol
Kookpunt: 68 °C/12mmHg
Smeltpunt: 19 °C
Dichtheid: 1.315 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040772
CAS nummer: 939-99-1
UN: 3265
ADR: 8 II