3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
PC7634-10G PC7634-25G PC7634-1G
APOSPC7634-10GEA 103 EUR
APOSPC7634-10G APOSPC7634-25G APOSPC7634-1G
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan, Technical Grade
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Formule: C₈H₇F₃S
MW: 192.2 g/mol
Kookpunt: 75…77 °C/5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042435
CAS nummer: 25697-55-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III