Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7636-1G PC7636-5G PC7636-25G
APOSPC7636-1GEA 283 EUR
APOSPC7636-1G APOSPC7636-5G APOSPC7636-25G
Benzyl chlorofluoroacetate 97%
Benzyl chlorofluoroacetate
Formule: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Kookpunt: 125…126 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862039
CAS nummer: 243659-11-2