N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC7639-1G PC7639-5G
APOSPC7639-1GEA 125 EUR
APOSPC7639-1G APOSPC7639-5G
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
N-Methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689795
CAS nummer: 116332-61-7