5-Fluoro-2-methylindole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7645-5G PC7645-1G
APOSPC7645-5GEA 23.4 EUR
APOSPC7645-5G APOSPC7645-1G
5-Fluoro-2-methylindole 97%
5-Fluoro-2-methylindole
Formule: C9H8FN
Kookpunt: 112…120 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 97…101 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02093649
CAS nummer: 399-72-4