6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7648-1G PC7648-5G
APOSPC7648-1GEA 70.1 EUR
APOSPC7648-1G APOSPC7648-5G
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline 97%
6-Bromo-3-chloro-2,4-difluoroaniline
Formule: C₆H₃BrClF₂N
MW: 242.46 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143495
CAS nummer: 201849-12-9