3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7650-5G PC7650-1G PC7650-25G
APOSPC7650-5GEA 263 EUR
APOSPC7650-5G APOSPC7650-1G APOSPC7650-25G
3-Trifluoromethylbutyric acid 96%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Formule: C₅H₇F₃O₂
Kookpunt: 91 °C/25mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039533
CAS nummer: 348-75-4
UN: 3265
ADR: 8,III