2,3,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-2,3,5-trifluorotoluene
PC7654-1G PC7654-250MG
APOSPC7654-1GEA 110 EUR
APOSPC7654-1G APOSPC7654-250MG
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083543
CAS nummer: 226717-83-5
UN: 3265
ADR: 8,II