4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7656-100G PC7656-25G PC7656-500G
APOSPC7656-100GEA 36 EUR
APOSPC7656-100G APOSPC7656-25G APOSPC7656-500G
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
4-(4-Fluorobenzoyl)butyric acid
Formule: C₁₁H₁₁FO₃
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00667222
CAS nummer: 149437-76-3