2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7657-100G PC7657-25G PC7657-5G
APOSPC7657-100GEA 372 EUR
APOSPC7657-100G APOSPC7657-25G APOSPC7657-5G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kookpunt: 78…79 °C/14mmHg
Smeltpunt: 48…52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00153087
CAS nummer: 189278-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III