2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7659-1G PC7659-500MG
APOSPC7659-1GEA 0 EUR
APOSPC7659-1G APOSPC7659-500MG
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
2,4,6-Trifluoro-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Smeltpunt: 63…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689800
CAS nummer: 937602-31-8