1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7661-1G PC7661-5G
APOSPC7661-1GEA 22 EUR
APOSPC7661-1G APOSPC7661-5G
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formule: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Smeltpunt: 145…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689725
CAS nummer: 162748-20-1