3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC7663-100G
PC7663-250G
PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA
73
EUR
APOSPC7663-100G
APOSPC7663-250G
APOSPC7663-25G
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule:
C₁₀H₇F₃O₂ Smeltpunt: 132…136 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004393 CAS nummer: 779-89-5 |