4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7664-100G PC7664-25G PC7664-500G
APOSPC7664-100GEA 74.6 EUR
APOSPC7664-100G APOSPC7664-25G APOSPC7664-500G
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
Smeltpunt: 230…234 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002696
CAS nummer: 16642-92-5