3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7668-25G PC7668-5G PC7668-100MG
APOSPC7668-25GEA 490 EUR
APOSPC7668-25G APOSPC7668-5G APOSPC7668-100MG
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Formule: C₅H₅F₃O₂
Kookpunt: 158…163 °C
Smeltpunt: 28…30 °C
Dichtheid: 1,318 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014374
CAS nummer: 69056-67-3
UN: 3261
ADR: 8,III