4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
PC7668D-1G PC7668D-5G PC7668D-25G
APOSPC7668D-1GEA 22 EUR
APOSPC7668D-1G APOSPC7668D-5G APOSPC7668D-25G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Smeltpunt: 71…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00220049
CAS nummer: 95233-30-0