3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, cis/trans
PC7668G-1G PC7668G-5G
APOSPC7668G-1GEA 73 EUR
APOSPC7668G-1G APOSPC7668G-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol 97%
3-(Trifluoromethyl)cyclohexanol
Formule: C₇H₁₁F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102143
CAS nummer: 454-63-7