2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7668L-1G PC7668L-5G PC7668L-25G
APOSPC7668L-1GEA 0 EUR
APOSPC7668L-1G APOSPC7668L-5G APOSPC7668L-25G
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₉F₃O
Kookpunt: 71…73 °C/12mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102125
CAS nummer: 56734-74-8
UN: 1224
ADR: 3,III