2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7673-1G PC7673-250MG PC7673-5G
APOSPC7673-1GEA 203 EUR
APOSPC7673-1G APOSPC7673-250MG APOSPC7673-5G
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2',4'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₅F₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12547946
CAS nummer: 1202679-46-6