3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7674-25G PC7674-1G PC7674-5G
APOSPC7674-25GEA 366 EUR
APOSPC7674-25G APOSPC7674-1G APOSPC7674-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formule: C₄H₅F₃O₃
Kookpunt: 189 °C
Smeltpunt: 85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190646
CAS nummer: 374-35-6
UN: 3261
ADR: 8,III