5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7685-1G PC7685-5G
APOSPC7685-1GEA 220 EUR
APOSPC7685-1G APOSPC7685-5G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime 95+%
5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ylamidoxime
Formule: C₇H₆F₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205809
CAS nummer: 175277-44-8