(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7687-5G PC7687-1G PC7687-25G
APOSPC7687-5GEA 95.5 EUR
APOSPC7687-5G APOSPC7687-1G APOSPC7687-25G
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid 98%
(±)-4-(Trifluoromethyl)mandelic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Smeltpunt: 130…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009724
CAS nummer: 395-35-7
EINECS: 206-900-1