4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7692-5G PC7692-1G PC7692-25G
APOSPC7692-5GEA 24.9 EUR
APOSPC7692-5G APOSPC7692-1G APOSPC7692-25G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Smeltpunt: 146…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082626
CAS nummer: 158063-66-2