2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC7692T-25G PC7692T-5G PC7692T-100G
APOSPC7692T-25GEA 62.9 EUR
APOSPC7692T-25G APOSPC7692T-5G APOSPC7692T-100G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
Smeltpunt: 46…56 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00126489
CAS nummer: 383-53-9
UN: 3261
ADR: 8,III