(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7700-100G PC7700-25G PC7700-500G
APOSPC7700-100GEA 162 EUR
APOSPC7700-100G APOSPC7700-25G APOSPC7700-500G
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Smeltpunt: 79…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004352
CAS nummer: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5