8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7706-1G PC7706-250MG
APOSPC7706-1GEA 776 EUR
APOSPC7706-1G APOSPC7706-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid
Formule: C₁₀H₉BFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475865
CAS nummer: 957035-06-2