5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7707-250MG PC7707-1G
APOSPC7707-250MGEA 145 EUR
APOSPC7707-250MG APOSPC7707-1G
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₃
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368239
CAS nummer: 957120-32-0