3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 24.9 EUR
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
Kookpunt: 92…93 °C/4mmHg
Dichtheid: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001913
CAS nummer: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN: 1993
ADR: 3,III