4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7711-100G PC7711-25G PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA 134 EUR
APOSPC7711-100G APOSPC7711-25G APOSPC7711-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
Kookpunt: 131…132 °C/20mmHg
Smeltpunt: 43…49 °C
Dichtheid: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001921
CAS nummer: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III