3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 659 EUR
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
Kookpunt: 142…144 °C
Smeltpunt: –43 °C
Dichtheid: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368053
CAS nummer: 81565-19-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III