4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7713-1G PC7713-5G PC7713-10G
APOSPC7713-1GEA 22 EUR
APOSPC7713-1G APOSPC7713-5G APOSPC7713-10G
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁ClF₃N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04971993
CAS nummer: 155849-49-3