3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-Phe(3-CF₃)-OH, (S)-2-Amino-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC7714-1G PC7714-5G
APOSPC7714-1GEA 248 EUR
APOSPC7714-1G APOSPC7714-5G
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044945
CAS nummer: 14464-68-7