3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7714M-1G PC7714M-5G PC7714M-10G
APOSPC7714M-1GEA 93.5 EUR
APOSPC7714M-1G APOSPC7714M-5G APOSPC7714M-10G
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069074
CAS nummer: 63701-37-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II