2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 30.8 EUR
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Smeltpunt: 56…63 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052687
CAS nummer: 365-34-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable