3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7716M-25G PC7716M-5G
APOSPC7716M-25GEA 548 EUR
APOSPC7716M-25G APOSPC7716M-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Kookpunt: 140 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00025093
CAS nummer: 368-78-5
EINECS: 206-713-5