3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7718-25G PC7718-5G
APOSPC7718-25GEA 402 EUR
APOSPC7718-25G APOSPC7718-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kookpunt: 58 °C/11mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061310
CAS nummer: 936841-70-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III