1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 103 EUR
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Kookpunt: 90 °C/0,05mmHg
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060493
CAS nummer: 25371-98-6