7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7721-1G PC7721-250MG
APOSPC7721-1GEA 29.2 EUR
APOSPC7721-1G APOSPC7721-250MG
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₅FN₂O
Smeltpunt: 240…242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664874
CAS nummer: 16499-57-3