6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 662 EUR
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Formule: C₁₀H₇FN₂
Smeltpunt: 50…53 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09756481
CAS nummer: 2341-25-5