1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PC7732-100G PC7732-25G PC7732-5G
APOSPC7732-100GEA 46.8 EUR
APOSPC7732-100G APOSPC7732-25G APOSPC7732-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Ionic Liquid.
Formule: C₈H₁₅F₆N₂P
Kookpunt: >340 °C
Smeltpunt: 44383 °C
Dichtheid: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093295
CAS nummer: 174501-64-5