2-Fluorobenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7734-100G PC7734-25G PC7734-500G
APOSPC7734-100GEA 203 EUR
APOSPC7734-100G APOSPC7734-25G APOSPC7734-500G
2-Fluorobenzylamine 95%
2-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 73…75 °C/13mmHg
Dichtheid: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008107
CAS nummer: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8 III